Merck
245909
Sigma-Aldrich
1-Phenylsemicarbazide
99%
Szinonimák:
(Phenylamino)urea, 1-Carbamoyl-2-phenylhydrazine, 2-Phenylhydrazinecarboxamide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHNHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.17
Beilstein:
743311
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
171-174 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: very soluble(lit.)
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
cold water: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
hot water: very soluble(lit.)
methanol: very soluble(lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazide
SMILES string
NC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-7(11)10-9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H3,8,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Phenylsemicarbazide was used in the synthesis of a series of alkyl(aryl/heteroaryl) substituted 3-trifluoromethyl-1H-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs by the cyclocondensation reactions with 4-alkoxy-1,1,1-trihaloalk-3-en-2-ones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
New one-pot, efficient, and regioselective method for the synthesis of 3-Trifluoromethyl-1< i> H</i>-1-phenylpyrazoles and alkyl 3-carboxylate analogs.
Bonacorso HG, et al.
Tetrahedron Letters, 53(41), 5488-5491 (2012)