Fontos dokumentumok
362700
B-Chlorocatecholborane
97%
Szinonimák:
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
Teszt
97%
form
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare 2-arachidonoylglycerol by acetal cleavage of cis-arachidonoylbenzylidene glycerol.
- To prepare metal boryl complexes (Rh and Ir complexes) through oxidative addition.
- To remove the trityl group in one of the key steps for the synthesis of (−)-dictyostatin.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?