Merck
411124
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane solution
1 M in hexanes
Szinonimák:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2BCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.57
Beilstein:
3233942
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1 M in hexanes
bp
68-69 °C
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)