Merck
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
Szinonimák:
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2S · BCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Boron trichloride in convenient solid form.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)