Merck
230170
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium borohydride
98%
Szinonimák:
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4N(BH4)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.31
Beilstein:
4212332
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
124-128 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tetrabutylammonium borohydride is used for the reduction of carboxylic acids, aldehydes, and ketones.
Alkalmazás
Selective reducing agent for β-ketoamides, β-ketoesters, and carbohydrate derivatives.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemistry Letters (Jpn), 1469-1469 (1992)
Tetrahedron, 49, 11169-11169 (1993)
Tetrabutylammonium borohydride
Raber DJ and Guida WC
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Matthew N McCarroll et al.
Nature communications, 10(1), 4078-4078 (2019-09-11)
Anesthetics are generally associated with sedation, but some anesthetics can also increase brain and motor activity-a phenomenon known as paradoxical excitation. Previous studies have identified GABAA receptors as the primary targets of most anesthetic drugs, but how these compounds produce
Li Zhou et al.
Nanoscale, 12(3), 1484-1494 (2020-01-08)
Artificial limbs have been widely investigated in the past several decades, and multifuncional bionic limbs have already been constructed. However, due the lack of nociceptive systems, amputees still cannot feel ubiquitous noxious stimuli through bionic limbs. The construction of artificial