Merck
496901
Sigma-Aldrich
4-Methyldibenzothiophene
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
bp
298 °C (lit.)
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NICUQYHIOMMFGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyldibenzothiophene (MDBT) is a refractory sulfur compound found in fuels. Its gas-phase molar enthalpy of formation has been derived. The hydrodesulfurization (HDS) of MDBT under various conditions have been reported.
Alkalmazás
4-Methyldibenzothiophene (MDBT) may be used in the synthesis of the following 2-substituted products:
  • 2-(3′-carboxypropanoyl)-4-methyldibenzothiophene
  • 2-acetyl-4-methyldibenzothiophene
  • 2-nitro-4-methyldibenzothiophene
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Deep desulfurization of light oil. Part 2: hydrodesulfurization of dibenzothiophene, 4-methyldibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene.
Kabe T, et al.
Applied Catalysis A: General, 97(1), L1-L9 (1993)
Substitution reactions of 4-methyldibenzothiophene.
Campaigne E, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 6(4), 553-557 (1969)
Synthesis of supported SiW12O40-based ionic liquid catalyst induced solvent-free oxidative deep-desulfurization of fuels.
Xun S, et al.
Chemical Engineering Journal, 288, 608-617 (2016)
Hydrodesulfurization of sulfur-containing polyaromatic compounds in light oil.
Kabe T, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 31(6), 1577-1580 (1992)
Hydrodesulfurization of 4-Methyldibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene on a CoMo/Al2O3 catalyst: Reaction network and kinetics.
Vanrysselberghe V, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(4), 1235-1242 (1998)