Fontos dokumentumok
357758
Methyl thiosalicylate
97%
Szinonimák:
Methyl 2-mercaptobenzoate
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.591 (lit.)
bp
98-100 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S
InChI
1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of thioxanthone, an efficient enantioselective organocatalyst for the intramolecular [2+2] photocycloaddition reaction
- as anionic bidentate ligand, in the preparation of ′2+1′ type complexes of [(99m)Tc]-tricarbonyltechnetium(I) and [(188)Re]-tricarbonylrhenium(I)
- in the synthesis of a series of benzisothiazolone derivatives
- in the synthesis of a new fused benzoheterocyclic compound, [1]benzothieno[3,2-b]furan
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.