Fontos dokumentumok
357634
Nickel
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
Teszt
≥99.9%
Forma
wire
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Various reactions such as hydrogenation, oxidative addition, C−H activation, oxidative cyclization, cross-coupling reaction.
- Selective hydrogenolysis of the aromatic ethers.
- Steam reforming process to produce hydrogen and synthesis gas.
- Benzaldehyde hydrogenation.
- Methanation of CO2.
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?