Fontos dokumentumok
357553
Nickel
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Teszt
99.98% trace metals basis
form
foil
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Mennyiség
- 25×25 mm (approximately 2.8 g)
- 50×50 mm (approximately 11.2 g)
- 100×100 mm (approximately 44.8 g)
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.