Merck
267074
Sigma-Aldrich
Nickel
rod, diam. 6.35 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.69
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
rod
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
6.35 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
14 g = 5 cm; 42 g = 15 cm
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
A J Feilzer et al.
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 120(6), 335-341 (2013-07-19)
Orally applied metal alloys can cause undesirable physical effects. A distinction needs to be made in this respect between local and systemic reactions and toxic and immunological reactions. A case is presented which illustrates this problem. In this case, the
Marilia O S Seijo et al.
Journal of dental education, 77(5), 648-655 (2013-05-10)
Including students' perceptions in the educational process is considered a key component in monitoring the quality of academic programs. This study aimed to evaluate the concept of one's learning experience in endodontic teaching from the perspective of a group of
Michał Sarul et al.
Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, 22(2), 253-260 (2013-05-28)
Cognizance of the mechanical properties of nickel-titanium archwires is necessary for the management of orthodontic therapy with fixed appliances. Acting on the periodontium with forces that are too heavy may lead to such complications as: pain, tooth root resorption and
Fariborz Amini et al.
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(1), 43-44 (2013-06-05)
In this report, we present an uncomplicated approach to overcome lingual rolling of mandibular molars during orthodontic treatment, by using rectangular NiTi arch wire in twist fashion through the molar tube. The sequential steps of the twist manoeuvre on a