Fontos dokumentumok
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Szinonimák:
1-Ethyl-1H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
230-403-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.32 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
sűrűség
0.995 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2