Merck
454923
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Szinonimák:
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
tartalmaz
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Çiğdem Kip et al.
Journal of chromatography. A, 1396, 86-97 (2015-04-23)
Poly(3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate), poly(HPMA-Cl-co-EDMA) capillary monolith was proposed as a reactive starting material with tailoring flexibility for the preparation of monolithic stationary phases. The reactive capillary monolith was synthesized by free radical copolymerization of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate (HPMA-Cl) and ethylene dimethacrylate