Fontos dokumentumok
255270
o-Cymene
98%
Szinonimák:
1-Isopropyl-2-methylbenzene, 2-Isopropyltoluene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.6 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
−72-−71 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-7-5-4-6-9(10)3/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWRCMNKATXZARA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Mechanism of β–cyclodextrin-thyme nanocomplex formation and release: Explores the encapsulation and release mechanisms of o-Cymene in nanocomplexes, suggesting its potential applications in food industry innovations (Dorofte et al., 2024).
- Processing of sapodilla (Manilkara zapota L.) fruit: Reports the use of o-Cymene in improving the shelf life of sapodilla fruit, illustrating its role in food preservation and post-harvest loss control (Kumar et al., 2024).
- Comparative Study on Insecticidal Activities of Essential Oils: Highlights the effectiveness of o-Cymene in essential oil formulations used as insecticides, providing insights into its use in sustainable pest management (Awojide et al., 2023).
- Chemical composition of essential oil from Lindera caesia: Examines the antifungal and antibiofilm properties of o-Cymene in essential oils, suggesting potential applications in healthcare, especially in dental caries prevention (Zaini et al., 2023).
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?