Fontos dokumentumok
346683
2-Phenoxyaniline
95%
Szinonimák:
2-Aminophenyl phenyl ether
Teszt
95%
bp
170 °C/18 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?