Merck
419567
Sigma-Aldrich
Isopropenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.28
Beilstein:
3587297
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
EC index szám:
603-688-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
bp
67 °C
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Isopropenylmagnesium bromide (iPrMgBr) solution (0.5 M in THF) has been used in the Grignard reaction, a key step the in preparation of zofenoprilat and (S)-(−)-phosphonotrixin. It can also be used for the regioselective ring opening of an optically active epoxy alcohol in the total synthesis of (+)-desepoxyasperdiol.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
11C-Radiosynthesis and preliminary human evaluation of the disposition of the ACE inhibitor [11C] zofenoprilat.
Matarrese M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(3), 603-611 (2004)
Chemoenzymatic formal synthesis of (S)-(?)-phosphonotrixin.
Chenevert R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1889-1892 (2004)
Total synthesis of (+)-desepoxyasperdiol.
Tius M A and Fauq A H
Journal of the American Chemical Society, 108(5), 1035-1039 (1986)