Merck
595152
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-difluoroacetophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(F2)COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
31-35 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)