Merck
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Szinonimák:
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6BrFO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
sűrűség
1.574 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)