Fontos dokumentumok
343803
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.025% water
water
törésmutató
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
mixture
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)