Fontos dokumentumok
1.06025
Sigma-Aldrich
Methanol-D4
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
Methanol-D4, Tetradeuteromethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CD4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
212-378-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
129 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
440 °C
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
6-50 % (v/v)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 9 °C
sűrűség
0.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2