Merck
317039
Sigma-Aldrich
(+)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Szinonimák:
(+)-Diisopinocampheylmethoxyborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H37BO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.33
Beilstein:
6370228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
SMILES string
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Oxidative cyclization and alkylation for synthesis of ionomycin
  • Intramolecular conjugate addition for tetrahydropyran synthesis
  • Aldol addition and Suzuki coupling reactions
  • Allylation
  • Synthesis of alkanols
Both (+)- and (-)-forms are precursors to B-allyldiisopinocampheylborane derivatives, which are subsequently reacted with aldehydes to give homoallylic alcohols and β-amino alcohols of high enantiomeric excess.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)