Fontos dokumentumok
341738
Sulforhodamine B, acid form
laser grade, Dye content 95 %
About This Item
Javasolt termékek
grade
laser grade
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
558 nm
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOOMXAQUNPWDLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.