Merck
83697
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G
suitable for fluorescence, BioReagent
Szinonimák:
Basic Red 1
About This Item
Lineáris képlet:
C28H31N2O3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
479.01
Colour Index szám:
45160
Beilstein:
3900071
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
H2O: soluble
ethanol: soluble
fluoreszcencia
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Alkalmazás
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium. It has also been used to label platelets.
Biokémiai/fiziológiai hatások
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays. It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.
Analízis megjegyzés
λmax. ∼530 nm, E(1%/1cm) ∼2000-2300 (96% Ethanol)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T P Santisakultarm et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(12), 2120-2130 (2014-09-30)
Essential thrombocythemia (ET) and polycythemia vera (PV) are myeloproliferative neoplasms (MPNs) that share the JAK2(V617F) mutation in hematopoietic stem cells, leading to excessive production of predominantly platelets in ET, and predominantly red blood cells (RBCs) in PV. The major cause
MinKwan Kim et al.
Scientific reports, 5, 16525-16525 (2015-11-18)
Superresolution fluorescence microscopy possesses an important role for the study of processes in biological cells with subdiffraction resolution. Recently, superresolution methods employing the emission properties of fluorophores have rapidly evolved due to their technical simplicity and direct applicability to existing
Anasua Mukhopadhyay et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(18), 2127-2135 (2020-07-04)
Viscous, non-aqueous liquid comprising stoichiometric conjugates of polymer surfactant-bovine serum albumin (PSpBSA) is used as a host matrix for the dispersion of chemically distinct hydrophilic dyes. Using a combination of bright field polarized optical microscopy and fluorescence spectroscopy, we investigate
Asmahan Abu-Arish et al.
Biophysical journal, 97(8), 2164-2178 (2009-10-22)
The GTPase Ran is a key regulator of molecular transport through nuclear pore complex (NPC) channels. To analyze the role of Ran in its nuclear transport function, we used several quantitative fluorescence techniques to follow the distribution and dynamics of
Yuan Yan et al.
Scientific reports, 5, 16715-16715 (2015-11-20)
In this work, a hierarchical DNA-directed self-assembly strategy to construct structure-controlled Au nanoassemblies (NAs) has been demonstrated by conjugating Au nanoparticles (NPs) with internal-modified dithiol single-strand DNA (ssDNA) (Au-B-A or A-B-Au-B-A). It is found that the dithiol-ssDNA-modified Au NPs and