Fontos dokumentumok
S7635
Sulforhodamine 101
Dye content ~95 %, Powder
Szinonimák:
SR101; 2-(3-oxa-23-aza-9-azoniaheptacyclo[17.7.1.15,9.02,17.04,15.023,27.013,28]octacosa-1(27),2(17),4,9(28),13,15,18-heptaen-16-yl)-5-sulfobenzenesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Sulforhodamine 101, Dye content ~95 %
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ~95%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
black
dark green to brown
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
ε (extinkciós együttható)
≥105000 at 573-579 nm in ethanol
fluoreszcencia
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc(C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C31H30N2O7S2/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COIVODZMVVUETJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to label astrocytes
- in quantitative polymerase chain reaction (PCR)
- to determine the degree of disintegration in tissue sample
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?