Fontos dokumentumok
83694
Rhodamine 101 inner salt
for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Forma
solid
oldhatóság
methanol: soluble
fluoreszcencia
λex 560 nm; λem 589 nm in methanol
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C32H30N2O3/c35-32(36)22-10-2-1-9-21(22)27-25-17-19-7-3-13-33-15-5-11-23(28(19)33)30(25)37-31-24-12-6-16-34-14-4-8-20(29(24)34)18-26(27)31/h1-2,9-10,17-18H,3-8,11-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reference model for analysing extra fluorochromic properties of rhodamine derivatives
- as a reference against thioflavin t (ThT) in the determination of ensemble photophysical properties
- as reference compound for comparing the quantum yields of nanocrystals
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?