Fontos dokumentumok
237965
Lithium fluoride
powder, -300 mesh
Szinonimák:
Fluorolithium
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
-300 mesh
mp
845 °C (lit.)
sűrűség
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.