Merck
726796
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Szinonimák:
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.5% (GC)
99%
grade
produced by BASF
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
99%
Forma
liquid
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.5%
törésmutató
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine.
Alkalmazás
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the synthesis of (S)-(-)-ferrocenylimine by reacting with ferrocenecarboxaldehyde.
Jogi információk
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Supramolecular chirogenesis in bis (zinc porphyrin): an absolute configuration probe highly sensitive to guest structure
Borovkov, Victor V., Juha M. Lintuluoto, and Yoshihisa Inoue
Organic Letters, 2.11, 1565-1568 (2000)
Expedient synthesis and design strategies for new peptoid construction
Gorske, Benjamin C., et al.
Organic Letters, 7.8, 1521-1524 (2005)
Synthesis of optically-active planar chiral derivatives of ferrocene. Crystal structures of alkyne insertion products.
Zhao G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(13), 2253-2257 (1998)
Isoindolinones via a room temperature palladium nanoparticle-catalysed 3-component cyclative carbonylation?amination cascade
Grigg, Ronald, et al.
Tetrahedron, 44.37, 6979-6982 (2003)
Chiral mono and diamide derivatives of calix [4] arene for enantiomeric recognition of chiral amines
Kocabas, Erdal, et al.
Chirality, 20.1, 26-34 (2008)
Cikkek
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.