Merck
334987
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24BF4Rh · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.07 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.H2O.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;1H2;/q;;-1;;+1/b2*2-1-,8-7-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYMNQNLSUITCLM-DIURZKMRSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.