Merck
334871
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-p-anisidine
98%
Szinonimák:
3-Fluoro-4-methoxyaniline
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)