Fontos dokumentumok
332828
2-Butanone oxime
99%
Szinonimák:
Methyl ethyl ketoxime
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
59-60 °C/15 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 g/L at 25 °C
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
oxime
SMILES string
CC\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Central nervous system, Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61.97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?