Merck
205494
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
96%
Szinonimák:
Dibutyldichlorotin
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.84
Beilstein:
3535484
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
bp
135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Effects of dibutyltin compounds on PPARγ/RXRα activity: Studies the impact of various dibutyltin compounds, including dibutyltin dichloride, on adipogenesis and inflammation in mammalian cells, emphasizing their effects on the PPARγ/RXRα pathway (Milton et al., 2017).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Célzott szervek
thymus
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Guoqing Shi et al.
Environmental health perspectives, 117(3), 379-386 (2009-04-02)
Because of the vital importance of the proteasome pathway, chemicals affecting proteasome activity could disrupt essential cellular processes. Although the toxicity of organotins to both invertebrates and vertebrates is well known, the essential cellular target of organotins has not been
Kent J Fanning et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(6), 3008-3011 (2011-03-16)
This work sought to define how pancreatitis affected antibiotic distribution in a perfused rat pancreas model. The distribution kinetics of four antibiotics were examined in control animals and animals with pancreatitis. Meropenem and piperacillin distributed into the extracellular space, and
Gisela Sparmann et al.
Cell research, 20(3), 288-298 (2010-01-27)
Origin and fate of pancreatic stellate cells (PSCs) before, during and after pancreatic injury are a matter of debate. The crucial role of PSCs in the pathogenesis of pancreatic fibrosis is generally accepted. However, the turnover of the cells remains
Louis P Vera-Portocarrero et al.
Gastroenterology, 135(4), 1369-1378 (2008-08-13)
Sumatriptan is used specifically to relieve headache pain. The possible efficacy of sumatriptan was investigated in 2 models of visceral pain. Pancreatic inflammation was induced by intravenous injection of dibutyltin dichloride. Noninflammatory irritable bowel syndrome was induced by intracolonic instillation
Toyoma Kaku et al.
Pancreas, 34(3), 299-309 (2007-04-07)
Chronic pancreatitis consists of excessive leukocyte infiltration and fibrosis. IS-741 has been reported to be an antiinflammatory drug through an inhibitory action on cell adhesion. In this study, we investigated whether IS-741 could inhibit the progression of pancreatic fibrosis through