Merck
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Szinonimák:
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H18N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.27
Beilstein:
1716449
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)