Merck
D18609
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-propanol
95%
Szinonimák:
2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
741859
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
  • 1,3-Diamino-2-propanol is a versatile bidentate diamine ligand which is used in the synthesis of a variety of organometallic compounds.
  • It is a precursor to synthesize the fluorogenic dsDNA binder, N1,N3-bis(4-amidinophenyl)propane-1,3-diamine (BAPPA).
  • It can also be used as a branching unit in the synthesis of peptide dendrimers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and esterolytic activity of catalytic peptide dendrimers.
Lagnoux D, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(5), 1215-1226 (2004)
Syntheses, structures, and electrochemical properties of inclusion compounds of cucurbit [8] uril with cobalt (III) and nickel (II) complexes.
Mitkina T V, et al.
Inorganic Chemistry, 47(15), 6748-6755 (2008)
Structure? activity relationships for cytotoxic ruthenium (II) arene complexes containing N, N-, N, O-, and O, O-chelating ligands.
Habtemariam A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(23), 6858-6868 (2006)
Bis-4-aminobenzamidines: versatile, fluorogenic A/T-selective dsDNA binders.
Vazquez O, et al.
Organic Letters, 12(2), 216-219 (2009)
J M Matés et al.
Biochemical pharmacology, 42(5), 1045-1052 (1991-08-08)
Ornithine decarboxylase (ODC) activity of Ehrlich carcinoma cells was increased more than 36-fold after being maintained for 3.5 hr in vitro in a special chamber which allowed continuous perifusion with 0.5 mM ornithine; if incubated in vitro without perifusion the