Fontos dokumentumok
D1133
Diethylenetriaminepentaacetic acid
≥98% (titration)
Szinonimák:
(Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
Forma
powder
mp
219-220 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?