Fontos dokumentumok
H8126
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
~98%
Szinonimák:
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~98%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?