Merck
561479
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine
Szinonimák:
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C5H10NNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
törésmutató
n20/D 1.4910 (lit.)
Minőségi szint
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Cdk5/p25 kinase inhibitors
  • Antimalarials
  • Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)