Merck
498254
Sigma-Aldrich
Phenyl selenocyanate
96%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SeCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.603 (lit.)
bp
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenyl selenocyanate is a selenenylation agent that can be prepared by reacting benzeneselenenyl chloride and trimethylsilyl cyanide.
Alkalmazás
Phenyl selenocyanate may be used in the synthesis of:
  • benzeneselenol esters
  • 2-bromoethyl phenyl selenie dibromide
  • α,α-dioxy-β-phenylseleno carbonitriles
  • β-alkoxyalkyl phenyl selenide
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aryl selenocyanates and aryl thiocyanates: reagents for the preparation of activated esters.
Grieco PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(6), 1283-1285 (1978)
Cyanoselenenylation of ketene acetals. Synthesis of carbonyl-protected a-oxo carbonitriles.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11(11), 1733-1734 (1982)
Synthesis of Aryl 2-Haloethyl Selenides and their Reactions with Potassium Selenocyanate.
Lindgren B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31(1), 1-6 (1977)
A convenient synthesis of phenyl selenocyanate.
Tomoda S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 10(8), 1069-1070 (1981)
Facile oxyselenation of olefins in the presence of copper (II) or copper (I) chloride as catalyst.
Toshimitsu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(10), 1953-1958 (1980)
Cikkek
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.