Fontos dokumentumok
221279
Manganese(II) chloride tetrahydrate
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Manganous chloride tetrahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp
58 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?