Merck
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Szinonimák:
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Mn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-869-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
scales
hatékonyság
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
sűrűség
2.977 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2