Fontos dokumentumok
325783
Lutetium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lutetium triacetate, Lutetium(3+) triacetate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: lutetium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Lu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Lu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMTOUBHBKDQYAB-UHFFFAOYSA-K
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)