Merck
587109
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) hydroxide
99.995% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Nd(OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
SMILES string
O[Nd](O)O
InChI
1S/Nd.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBAQHMBLDSQPHC-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)