Fontos dokumentumok
263109
Lanthanum
powder, −40 mesh, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9% trace rare earth metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
ellenállás
54 μΩ-cm
részecskeméret
−40 mesh
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
sűrűség
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?