Merck
325503
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
460.26 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)