Fontos dokumentumok
324108
Trimethylphosphine solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?