Fontos dokumentumok
1505506
USP
Pentetic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Diethylenetriaminepentaacetic acid, (Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pentetic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
219-220 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - closed cup