Merck
319945
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, for complexometry, 98%
Szinonimák:
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22N2O8 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.35
Beilstein:
3222748
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
for complexometry
Minőségi szint
Teszt
97.5-100.5%
98%
form
powder
izzítási maradék
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Alkalmazás
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N,N′-tetraacetic acid monohydrate is a multidentate ligand{1-6} that may be used as a chelating agent in the preparation of metal-chelate complexes.
Ligand used to prepare lanthanide shift reagents.
Jogi információk
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Permeation Liquid Membrane Metal Transport: Studies of Complex Stoichiometries and Reactions in Cu (II) Extraction with the Mixture 22DD? Laurate in Toluene/Phenylhexane.
Guyon F, et al.
Analytical Chemistry, 72(6), 1328-1333 (2000)
Protonation constants of 1-hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid, diethylenetriamino-N, N, N?, N ?, N ?-penta-acetic trans-1, 2-diaminocyclohexane-N, N, N?, N?-tetra-acetic acid.
Mioduski T.
Talanta, 27(3), 299-303 (1980)
Monoclonal antibodies that recognize minimal differences in the three-dimensional structures of metal? chelate complexes.
Jones RM, et al.
Bioconjugate Chemistry, 13(3), 408-415 (2002)
Use of Lanthanide Shift Reagents with 31P FT-NMR Spectroscopy To Analyze Concentrated Lake-Water Samples.
M A Nanny et al.
Environmental science & technology, 28(8), 1521-1527 (1994-08-01)
Radiochim. Acta, 61, 213-213 (1993)