Merck
858390
Sigma-Aldrich
Eriochrome® Black T
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
Szinonimák:
Mordant Black 11
Méret kiválasztása
100 G
24 900,00 Ft
500 G
64 700,00 Ft
1 KG
113 000,00 Ft
24 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
24 900,00 Ft
500 G
64 700,00 Ft
1 KG
113 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12N3NaO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.38
Colour Index szám:
14645
Beilstein:
4121162
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
24 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent (indicator grade)
Minőségi szint
Forma
powder
az oldat átlátszósága
passes test
technika/technikák
titration: suitable
λmax
503 nm
alkalmasság
passes test for complexometric indicator
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Általános leírás
Eriochrome® Black T is a hydroxyl-arylazo dye and is generally supplied as a monosodium salt. This dye exists as a dark violet powder with green metallic sheen. Eriochrome Black T is soluble in water and alcohol, but insoluble in common organic solvents.[1] It is mainly used as an indicator in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) method to determine hardness of water.[2]
Eriochrome® Black T is used as an indicator for complexometric titrations.[3] It functions as an acid-base indicator.[4] Eriochrome® Black T forms complex with Ca2+ and Mg2+, but it binds more strongly to Mg2+ ions.[5]
Alkalmazás
Eriochrome® Black T has been used to determine the concentration of Ca2+ using complexometric titration method.[6]
Jogi információk
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A Text Book Of Chemistry Practicals (2 Vols) (1995)
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)
Laboratory Manual for Principles of General Chemistry (2010)
Chemistry for engineers (2008)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Zambia, Zm
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performance of Eriochrome Black T
    The performance was really good, used it as an indicator in a chemistry lab at a college
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review