Merck
730092
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-13C3,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
Trimethylammonium-13C3,15N chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)315N HCl
Molekulatömeg:
99.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
powder
mp
283-284 °C (dec) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl.[13CH3][15N]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-UJNKEPEOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marcin Ufnal et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(12), 1700-1705 (2014-12-06)
Recent evidence suggests that an elevated plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events in humans; however, the mechanism is not clear. The aims of this study were to establish the plasma TMAO