ABS1036
Anti-FMO3 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 3, Dimethylaniline oxidase 3, FMO form 2, FMO 3, FMO II, Hepatic flavin-containing monooxygenase 3, Trimethylamine monooxygenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FMO3(2328)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Toxicology & Drug Resistance
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FMO3 in 10 µg of human liver microsomal tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1