Merck
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
≥95.0% (NT)
Szinonimák:
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H32N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (NT)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
sűrűség
1.035 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
Boc
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Protected linker.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663 - 2664 (2000)
Songbai Zhang et al.
Pharmaceutics, 12(8) (2020-08-23)
Finding alternatives to gadolinium (Gd)-based contrast agents (CA) with the same or even better paramagnetic properties is crucial to overcome their established toxicity. Herein we describe the synthesis and characterization of entirely organic metal-free paramagnetic macromolecules based on biocompatible oligoethylene