Merck
433632
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.05
Beilstein:
878137
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.886 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals.
Alkalmazás
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tomasz Kruk et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 128, 17-22 (2015-02-28)
Metallic monodisperse copper nanoparticles at a relatively high concentration (300 ppm CuNPs) have been synthesized by the reduction of copper salt with hydrazine in the aqueous SDS solution. The average particles size and the distribution size were characterized by Dynamic
Haibao Shao et al.
Journal of fluorescence, 25(2), 305-310 (2015-01-22)
Controllable doping is an effective way of tuning the properties of semiconductor nanocrystals (NCs). In this work, a simple strategy of fast doping Cu ions into ZnSe NCs under ambient conditions was proposed. The principle of doping is based on
Synthesis and characterization of reduced transition metal oxides and nanophase metals with hydrazine in aqueous solution.
Gui Z, et al.
Materials Research Bulletin, 38(1), 169-176 (2003)
Effects of NaOH addition on performance of the direct hydrazine fuel cell.
Yin WX, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 520-523 (2008)
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including